Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13066R-A488
BOSSBS-13066R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13066R-A488
Anti-EIF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
In mammalian cells, translation is controlled at the level of polypeptide chain initiation by initiation factors. Eukaryotic translation initiation factor 1 (eIF1) is crucial for the scanning process in vitro. During the scanning process, eIF1 is a component of a complex involved in recognition of the initiator codon. Translation is also initiated by the role of eIF1 in regulating the activity of ribosomal subunits 43S, 48S and 40S. eIF1 enables 43S ribosomal complexes to discern between cognate and near-cognate initiation codons, sensing the nucleotide content of initiation codons. It is also a promotor, along with eukar-yotic translation initiation factor 1A (eIF1A), for assembly of 48S ribosomal complexes at the initiation codon of a conventional capped mRNA. In addition, eIF1 and eIF1A, together with eukaryotic translation initiation factor 5 (eIF5), function in the formation of stable 40S ribosomal preinitiation complexes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EIF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité