Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EMSY Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13069R-A750
BOSSBS-13069R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13069R-A750
Anti-EMSY Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Regulator which is able to repress transcription, possibly via its interaction with a multiprotein chromatin remodeling complex that modifies the chromatin. Its interaction with BRCA2 suggests that it may play a central role in the DNA repair function of BRCA2. As part of a histone H3-specific methyltransferase complex may mediate ligand-dependent transcriptional activation by nuclear hormone receptors.

Type: Primary
Antigen: EMSY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 721-820/1322
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité