Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EMSY Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13069R-FITC
BOSSBS-13069R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13069R-FITC
Anti-EMSY Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
EMSY binds BRCA2 within a region (exon 3) deleted in cancer. EMSY is capable of silencing the activation potential of BRCA2 exon 3, associates with chromatin regulators HP1 and BS69, and localizes to sites of repair following DNA damage. Its levels are amplified in breast and ovarian cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EMSY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité