Anti-CAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-1306R-A488
BOSSBS-1306R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1306R-A488
Anti-CAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Directly regulates filament dynamics and has been implicated in a number of complex developmental and morphological processes, including mRNA localization and the establishment of cell polarity.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité