Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENOSF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13070R-A555
BOSSBS-13070R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13070R-A555
Anti-ENOSF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The rTS gene codes for a naturally occurring antisense RNA to thymidylate synthase (TS) mRNA and two proteins (rTSalpha and rTSbeta (also known as ENOSF1)). The role of the major protein product of rTS, ENOSF1 has been linked to alterations in TS protein expression, but the precise function of ENOSF1 is unknown. Expression of rTS is associated with growth arrest in cell culture, but its overexpression has been noted in cells resistant to anticancer drugs such as 5-fluorouracil and methotrexate. Studies have shown that increased expression of ENOSF1 is associated with the decrease in TS protein expression due to production of novel, diffusible signal molecules.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ENOSF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité