Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ENPP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13076R-A647
BOSSBS-13076R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13076R-A647
Anti-ENPP6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
NPP6 is a 440 amino acid member of the nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family. NPP6 is a secreted and single-pass type I membrane protein. Predominantly expressed in brain and kidney, NPP6 is a choline-specific glycerophosphodiester phosphodiesterase. NPP6 can hydrolyze the classical substrate for phospholipase C, p-nitrophenyl phosphorylcholine, glycerophosphorylcholine, sphingosylphosphorylcholine and lysophosphatidylcholine (LPC). NPP6 has been found to have a preference for LPC with polyunsaturated or short fatty acids. The gene encoding NPP6 maps to human chromosome 4, which consists of approximately 6% of the human genome and nearly 900 genes. Chromosome 4 is associated with Huntington's disease, FGFR-3, Ellis-van Creveld syndrome, methylmalonic acidemia and polycystic kidney disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ENPP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité