Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ephexin-1 Tyr179 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13084R-A680
BOSSBS-13084R-A680EA 917 EUR InStock
BOSSBS-13084R-A680
Anti-Ephexin-1 Tyr179 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
EPHEXIN is a 710 amino acid protein that localizes to both the membrane and the cytoplasm and contains one SH3 domain, one PH domain and one DH domain. Expressed at high levels in brain and present at lower levels in lung tissue, EPHEXIN interacts with EphA4 and functions as a guanine nucleotide exchange factor (GEF) that is capable of activating Rho A, Rac 1 and Cdc42 and is thought to play a role in axon guidance and growth cone collapse. EPHEXIN is subject to Src-dependent phosphorylation, an event that increases the GEF activity of EPHEXIN toward Rho A. Human EPHEXIN, which exists as multiple alternatively spliced isoforms, shares a high degree of sequence homology with its mouse counterpart, suggesting a conserved role between species.

Type: Primary
Antigen: Ephexin-1 Tyr179
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité