Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EFNB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13085R-A647
BOSSBS-13085R-A647EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-13085R-A647
Anti-EFNB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Ephrin B proteins are thought to play key roles in cellular functions as diverse as neuronal migration and blood vessel development. Ephrin B molecules expressed at the membrane surface bind to the Ephrin B family receptors on target cells during cell to cell contact. This interaction leads to cell signaling in the target cell but also generates a reverse signal in the cell expressing Ephrin B on its surface. This reverse signaling event is thought to be critical for vessel maturation and neuronal development. Importantly, tyrosine phosphorylation of Ephrin B is thought to be a critical component of this reverse signaling event. Recent work demonstrated that Tyr331 of Ephrin B was phosphorylated in HEK293 cells after stimulation by the soluble Ephrin B2 receptor tyrosine kinase.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EFNB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité