Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIMA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13086R
BOSSBS-13086REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13086R
Anti-LIMA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Epithelial protein lost in neoplasm (EPLIN) is a cytoskeleton-associated protein characterized by the presence of a single centrally located lin-11, isl-1 and mec-3 (LIM) domain. It also contains at least two Actin-binding domains, in which the C-terminal domain binds more effectively than the N-terminal domain. By binding Actin monomers and filaments, EPLIN is involved in regulation of the Actin cytoskeleton by increasing the number and size of Actin stress fibers, delaying filament nucleation, reducing formation of branched filaments and bundling of Actin filaments. It also inhibits membrane ruffling and Actin filament depolymerization. EPLIN is strongly expressed in placenta, kidney, pancreas, prostate, ovary, spleen and heart, and to a lesser degree in lung, liver, brain, skeletal muscle, thymus, testis and intestine. It is expressed as two isoforms, EPLIN-α and EPLIN-β. Downregulation of EPLIN-α expression may contribute to the motility of invasive tumor cells.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LIMA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité