Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-EPOR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13088R
BOSSBS-13088REA 737 EUR InStock
BOSSBS-13088R
Anti-EPOR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The erythropoietin receptor (EPOR) is a member of the cytokine receptor family. There are several isoforms including: EPOR-F (full length), EPOR-S (soluble form), and EPOR-T (truncated form). Upon erythropoietin (EPO) binding, the EPOR activates Jak2 tyrosine kinase which activates different intracellular pathways including: Ras/MAP kinase, phosphatidylinositol 3-kinase and STAT transcription factors. The stimulated EPOR appears to have a role in erythroid cell survival. Defects in the EPOR may produce erythroleukemia and familial erythrocytosis. A functional EPOR is found in the cardiovascular system, including endothelial cells and cardiomyocytes, and data suggest that the EPO/EPO receptor system plays an important role in cardiac function. In animal studies, treatment with EPO during ischemia/reperfusion in the heart has been shown to limit the infarct size and the extent of apoptosis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: EPOR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité