Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERBB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13092R-A350
BOSSBS-13092R-A350EA 921 EUR InStock
BOSSBS-13092R-A350
Anti-ERBB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
ErbB3 is a member of the epidermal growth factor receptor (EGFR) family of receptor tyrosine kinases. ErbB3 is a membrane-bound protein which has a neuregulin binding domain but not an active kinase domain. It can therefore bind this ligand but cannot convey a signal into the cell via protein phosphorylation. However it does form heterodimers with other EGF receptor family members which do have kinase activity. Heterodimerization leads to the activation of pathways which lead to cell proliferation or differentiation. Amplification of this gene and/or overexpression of its protein have been reported in numerous cancers including prostate, bladder and breast tumors. Alternate transcriptional splice variants encoding different isoforms have been characterized. Isoform 2 lacks the intermembrane region and is secreted outside the cell. This form acts to modulate the activity of the membrane-bound form. Additional splice variants have also been reported but they have not been thoroughly characterized. Defects in ERBB3 are the cause of lethal congenital contracture syndrome type 2 (LCCS2); also called Israeli Bedouin multiple contracture syndrome type A. LCCS2 is an autosomal recessive neurogenic form of a neonatally lethal arthrogryposis that is associated with atrophy of the anterior horn of the spinal cord.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ERBB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité