Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERCC8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13095R-CY7
BOSSBS-13095R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13095R-CY7
Anti-ERCC8 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Substrate-recognition component of the CSA complex, a DCX (DDB1-CUL4-X-box) E3 ubiquitin-protein ligase complex, involved in transcription-coupled nucleotide excision repair. The CSA complex (DCX(ERCC8) complex) promotes the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of ERCC6 in a UV-dependent manner; ERCC6 degradation is essential for the recovery of RNA synthesis after transcription-coupled repair. It is required for the recruitment of XAB2, HMGN1 and TCEA1/TFIIS to a transcription-coupled repair complex which removes RNA polymerase II-blocking lesions from the transcribed strand of active genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ERCC8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité