Anti-CD138/Syndecan 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-1309R-A680
BOSSBS-1309R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1309R-A680
Anti-CD138/Syndecan 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cell surface proteoglycan that bears both heparan sulfate and chondroitin sulfate and that links the cytoskeleton to the interstitial matrix.
Type: Primary
Antigen: CD138/Syndecan 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-310/310
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Cow
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité