Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TXNDC12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13105R-A647
BOSSBS-13105R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13105R-A647
Anti-TXNDC12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Endoplasmic reticulum proteins (ERps) are widely expressed proteins and localize to the ER. ERp19, ERp29, ERp46, ERp57 and ERp72 may act as proteases, protein disulfide isomerases, thiol-disulfide oxidases, phospholipases or a combination of these. ERp19, also designated thioredoxin domain-containing protein 12 (TXNDC12), and ERp46, also designated thioredoxin domain containing 5 (TXNDC5), belong to the thioredoxin superfamily and contain a thioredoxin fold with a consensus active-site sequence (CxxC). Both ERp19 and ERp46 are widely expressed ER luminal proteins that are most abundant in the liver and are enriched in purified liver ER vesicles. ERp19 shows significant protein thiol-disulfide oxidase activity in vitro, which is dependent on the presence of both active-site cysteines.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TXNDC12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité