Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESRP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13108R-FITC
BOSSBS-13108R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13108R-FITC
Anti-ESRP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
mRNA splicing factor that regulates the formation of epithelial cell-specific isoforms. Specifically regulates the expression of FGFR2-IIIb, an epithelial cell-specific isoform of FGFR2. Also regulates the splicing of CD44, CTNND1, ENAH, 3 transcripts that undergo changes in splicing during the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). Acts by directly binding specific sequences in mRNAs. Binds the GU-rich sequence motifs in the ISE/ISS-3, a cis-element regulatory region present in the mRNA of FGFR2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ESRP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité