Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ETFDH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13110R-A750
BOSSBS-13110R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13110R-A750
Anti-ETFDH Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Electron-transferring-flavoprotein dehydrogenase in the inner mitochondrial membrane accepts electrons from electron-transfer flavoprotein which is located in the mitochondrial matrix and reduces ubiquinone in the mitochondrial membrane. The protein is synthesized as a 67-kDa precursor which is targeted to mitochondria and processed in a single step to a 64-kDa mature form located in the mitochondrial membrane. Deficiency in electron-transferring-flavoprotein dehydrogenase have been demonstrated in some patients with type II glutaricacidemia.

Type: Primary
Antigen: ETFDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 41-150/617
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité