Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-EXO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13119R-A555
BOSSBS-13119R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13119R-A555
Anti-EXO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Comparative evaluation of the expression patterns of the human and mouse genes, combined with previous biochemical and yeast genetic studies, indicate that the Exo1 (Exonuclease I) proteins are important contributors to chromosome processing during mammalian DNA repair and recombination. In mice, the Exo1 gene maps to distal chromosome 1, consistent with the recent mapping of the orthologous human HEX1/EXO1 gene to chromosome 1q43. Exo1 is expressed prominently in testis, an area of active homologous recombination, and spleen, a prominent lymphoid tissue. In both mammalian and yeast systems, Exo1 is a 5'-3' double stranded DNA exonuclease that has previously been implicated in DNA mismatch repair (MMR). The MMR system ensures genome integrity by removing mispaired and unpaired bases that originate during replication. In humans, Exo1 interacts with MSH2 and MLH1 and has been proposed to be a redundant exonuclease in MMR. In both mammalian and yeast systems, Exo1 plays a structural role in MMR and stabilizes multiprotein complexes containing a number of MMR proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EXO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité