Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LYVE1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1311R-HRP
BOSSBS-1311R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-1311R-HRP
Anti-LYVE1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Ligand-specific transporter trafficking between intracellular organelles (TGN) and the plasma membrane. Plays a role in autocrine regulation of cell growth mediated by growth regulators containing cell surface retention sequence binding (CRS). May act as a hyaluronan (HA) transporter, either mediating its uptake for catabolism within lymphatic endothelial cells themselves, or its transport into the lumen of afferent lymphatic vessels for subsequent re-uptake and degradation in lymph nodes.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: LYVE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité