Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGF2BP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1312R-CY7
BOSSBS-1312R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1312R-CY7
Anti-IGF2BP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
RNA-binding factor that may recruits target transcripts to cytoplasmic protein-RNA complexes (mRNPs). This transcript 'caging' into mRNPs allows mRNA transport and transient storage. It also modulates the rate and location at which target transcripts encounter the translational apparatus and shields them from endonuclease attacks or microRNA-mediated degradation. Binds to the 3'-UTR of CD44 mRNA and stabilizes it, hence promotes cell adhesion and invadopodia formation in cancer cells. Binds to beta-actin/ACTB and MYC transcripts. Binds to the 5'-UTR of the insulin-like growth factor 2 (IGF2) mRNAs.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IGF2BP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité