Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FASTKD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13135R-A350
BOSSBS-13135R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13135R-A350
Anti-FASTKD3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
FAKD3 is a member of a small family of Fas-activated serine/threonine kinase domain (FASTKD) containing proteins that share an amino terminal mitochondrial targeting domain and multiple carboxy terminal FAST domains as well as a putative RNA-binding RAP domain. The members of this family are ubiquitously expressed and are generally most abundant in mitochondria-enriched tissues such as heart, skeletal muscle and brown-adipose tissue. Some members of this protein family may play a role in apoptosis. The protein encoded by this gene interacts with components of the mitochondrial respiratory and translation networks. A pseudogene of this gene is also present on chromosome 5. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FAKD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité