Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-FANCC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13140R-A680
BOSSBS-13140R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13140R-A680
Anti-FANCC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Fanconi anemia (FA) is an autosomal recessive disorder characterized by bone marrow failure, birth defects and chromsomal instability (1,2). The FA Group C complementation group gene encodes the protein FANCC, which is located in both cytoplasmic and nuclear compartments. FANCC is expressed in a cell cycle-dependent manner, with the lowest levels at the G1/S boundary and the highest levels in the M-phase. The FANCC protein interacts with other FA complementation group proteins as well as non-FA proteins (3). A human a spectrin II (designated aSpIIs) acts as a scaffold to enhance interactions between FANCC and FANCA to form a nuclear complex (4,5). Another binding partner of FANCC is the BTB/POZ domain containing protein FAZF, which is a transcriptional repressor (6). In hematopoietic cells expressing mutant FANCC, PKR is constitutively phosphorylated and has increased binding affinity for double-stranded RNA (7,8), which suggests that FANCC indirectly suppresses the activity of PKR. These cells are also apoptotic and are hypersensitive to IFNg and TNFa (8). In addition, FANCC protein is involved in the activation of STAT1 through receptors for at least three hematopoietic growth and survival factors (8).

Type: Primary
Antigen: FANCC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 61-160/558
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité