Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FANCM Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13143R-FITC
BOSSBS-13143R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13143R-FITC
Anti-FANCM Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Fanconi anemia (FA) is an autosomal recessive disorder characterized by bone marrow failure, birth defects and chromosomal instability. At the cellular level, FA is characterized by spontaneous chromosomal breakage and a unique hypersensitivity to DNA cross-linking agents. The thirteen FA proteins that have been characterized are important for regulating chromosomal stability and genome surveillance. Eight of these proteins, namely FANCA, FANCB, FANCC, FANCE, FANCF, FANCG, FANCL and FANCM, comprise the FA core complex, which catalyzes a key reaction in DNA repair: the monoubiquitination of FANCD2. FANCM (Fanconi anemia, complementation group M) is a member of the DEAD-box helicase family of proteins and contains a DEAH helicase domain and a nuclease domain. Localizing to chromatin fractions, FANCM is phosphorylated in a cell cycle-dependent manner and is believed to function as an anchor, recruiting the FA core complex to chromatin. Mutations in the gene encoding FANCM can lead to Fanconi anemia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FANCM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité