Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FARP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13145R-A350
BOSSBS-13145R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13145R-A350
Anti-FARP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Aminoacyl-tRNA synthetases consist of a family of enzymes that catalyze the specific aminoacylation of tRNA by their cognate amino acid in the initial step of ribosome-dependent protein biosynthesis. FARSLA, also known as FRSA, CML33, FARSL or PheHA (phenylalanyl-tRNA synthetase, alpha subunit), is a member of the class-II aminoacyl-tRNA synthetase family and is highly expressed in proliferating cells of bone marrow. FARSLA is a cytoplasmic phenylalanine-tRNA synthetase that functions as a heterodimer consisting of a catalytic alpha-subunit and a regulatory beta-subunit. The alpha-subunit is responsible for forming the amino acid binding pocket, mediating the ATP/aminoacyl adenylate binding, and interacts with the acceptor stem of the tRNA. FARSLA functions in a cell cycle-dependent and differentiation-dependent manner.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FARSLA/CML33
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité