Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRRAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13146R
BOSSBS-13146REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13146R
Anti-TRRAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The transcription factors c-Myc and E2F are involved in regulating cell cycle progression. Overexpression of c-Myc in certain cell types induces noncycling cells to enter the cell cycle via a mechanism involving E2F-1 (1). E2F-1 is thought to regulate c-Myc expression via interactions with the retinoblastoma protein (2). TRRAP (for transformation/transcription domain-associated protein) interacts specifically with both c-Myc and E2F-1. Expression of trans-activated mutant TRRAP inhibits the oncogenic transformation of both c-Myc and E2F-1, suggesting that TRRAP is required for these oncogenic transcription factor pathways (3). TRRAP shares homology with the ATM/PI 3-kinase family, and it is highly conserved in evolution (4,5).

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TRRAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité