Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAU Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13148R-A680
BOSSBS-13148R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13148R-A680
Anti-FAU Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The ubiquitin (Ub) pathway involves three sequential enzymatic steps that facilitate the conjugation of Ub and Ub-like molecules to specific protein substrates. The first step requires the ATP-dependent activation of the Ub C-terminus and the assembly of multi-Ub chains by the Ub-activating enzyme known as the E1 component. The Ub chain is then conjugated to the Ub-conjugating enzyme (E2) to generate an intermediate Ub-E2 complex. The Ub-ligase (E3) then catalyzes the transfer of Ub from E2 to the appropriate protein substrate. A wide range of enzymes facilitate in the proteolytic Ub pathway, including monoclonal nonspecific suppressor factor-beta (MNSF-beta), a subunit of MNSF, which is a lymphokine product of a murine T cell hybrid-oma that restricts the production of LPS-induced immunoglobulin secreting cells in an antigen-nonspecific manner. MNSF-beta is a ubiquitin-like fusion protein consisting of the ribosomal protein S30 and a protein that shares 36% sequence identity with ubiquitin. This ubiquitin-like segment (Ubi-L) can be cleaved from MNSF-beta in the cytosol.

Type: Primary
Antigen: FAU
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 11-74/74
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité