Anti-Oxytocin R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-1314R-A750
BOSSBS-1314R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1314R-A750
Anti-Oxytocin R Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Receptor for oxytocin. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
Type: Primary
Antigen: Oxytocin R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 325-388/388
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité