Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXO45 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13150R-A350
BOSSBS-13150R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13150R-A350
Anti-FBXO45 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Belonging to the F-box family of proteins, FBXO45 is a 286 amino acid protein that contains one C-terminal F-box domain. F-box proteins are critical components of the SCF (Skp1-CUL-1-F-box protein)-type E3 ubiquitin ligase complex and are involved in substrate recognition and protein recruitment for ubiquitination. They are members of a larger family of proteins that are involved in the regulation of a wide variety of cellular mechanisms, including the cell cycle, the immune response, signaling cascades and developmental processes. They function by targeting proteins, such as cyclins, cyclin-dependent kinase inhibitors, I˚B-å and ∫-catenin, for degradation by the proteasome after ubiquitination. Via its F-box domain, FBXO45 can directly interact with Skp1 p19 and CUL-1. FBXO45 has been shown to be an estrogen-induced gene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FBXO45
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité