Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCHO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13152R-CY7
BOSSBS-13152R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13152R-CY7
Anti-FCHO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
FCHO1 (FCH domain only 1) is an 889 amino acid protein that contains one FCH domain and exists as multiple alternatively spliced isoforms. The gene encoding FCHO1 maps to human chromosome 19, which consists of over 63 million bases, houses approximately 1,400 genes and is recognized for having the greatest gene density of the human chromosomes. It is the genetic home for a number of immunoglobulin (Ig) superfamily members, including the killer cell and leukocyte Ig-like receptors, a number of ICAMs, the CEACAM and PSG family, and Fc receptors (FcRs). Key genes for eye color and hair color also map to chromosome 19.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FCHO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité