Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FDPS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13153R-A647
BOSSBS-13153R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13153R-A647
Anti-FDPS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
FDPS is a 419 amino acid enzyme belonging to the FPP/GGPP synthetase family. Localized to cytoplasm and peroxisome, FDPS expression is regulated by phorbol esters and polyunsaturated fatty acids. FDPS assists in cholesterol biosynthesis, post-translational protein modifications and synthesis of steroid hormones in the isoprenoid pathway.FDPS catalyzes the formation of farnesyl diphosphate (FPP), a precursor for several classes of essential metabolites including sterols, dolichols, carotenoids, and ubiquinones. FDPS is inactivated by interferon-induced RSAD2, which may result in the disruption of lipid rafts at the plasma membrane. Existing as a homodimer, FDPS may have anti-viral effects when inactivated by RSAD2. Reduced activity of FDPS in liver may partly be the cause of Zellweger syndrome and neonatal adrenoleukodystrophy, both of which are known to be peroxisomal deficiency diseases.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FDPS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité