Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FDXR Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13154R-HRP
BOSSBS-13154R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13154R-HRP
Anti-FDXR Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Adrenodoxin Reductase (ADX Reductase) is a mitochondrial flavoprotein that receives electrons from NADPH and thereby initiates the electron-transport chain serving mitochondrial cytochromes P450. ADX Reductase participates in cholesterol side chain cleavage in all steroidogenic tissues, steroid 11-? hydroxylation in the adrenal cortex, 25-OH-vitamin D3-24 hydroxylation in the kidney and sterol C-27 hydroxylation in the liver. Alternate splicing of ADX Reductase produces two isoforms. Human ADX Reductase maps to human chromosome 17q24-q25.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: Ferredoxin Reductase/ADXR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité