Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RTN4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1315R-A488
BOSSBS-1315R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1315R-A488
Anti-RTN4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Reticulons are associated with the endoplasmic reticulum, and are involved in neuroendocrine secretion or in membrane trafficking in neuroendocrine cells. The reticulon protein is a potent neurite outgrowth inhibitor which may also help block the regeneration of the central nervous system in higher vertebrates. Developmental neurite growth regulatory factor with a role as a negative regulator of axon-axon adhesion and growth, and as a facilitator of neurite branching. Reticulon 4 regulates neurite fasciculation, branching and extension in the developing nervous system. Involved in down-regulation of growth, stabilization of wiring and restriction of plasticity in the adult CNS. It regulates the radial migration of cortical neurons via an RTN4R-LINGO1 containing receptor complex. May inhibit BACE1 activity and amyloid precursor protein processing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RTN4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité