Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBLN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13160R-A647
BOSSBS-13160R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13160R-A647
Anti-FBLN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Fibulin-1 and Fibulin-2 associate with Fibronectin and other extracellular matrix proteins. In bone marrow, Fibulin-1 and Fibulin-2 bind to Fibronectin in the adherent layer. Fibulin-1 expression is stimulated by estrogen in ovarian cancer cell lines and has been suggested as both an agent of metastasis in ovarian cancer cells and as an indicator for predicting cancer risk or aggressiveness in ovarian carcinomas. The mobility of cancer cells may be inhibited with increasing exposure to Fibulin-1. Fibulin-2 binds to the lectin domains of extracellular matrix proteins aggrecan, versican and brevican. Fibulin-2 is abundantly expressed in heart, placenta and ovarian tissue, where it localizes to basement membranes and connective tissue compartments. In mice, differential Fibulin-2 gene expression correlates with the early phase of diabetic kidneys and glomerulosclerosis. The gene encoding human Fibulin-2 maps to chromosome 3p25.1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Fibulin 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité