Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13162R-A647
BOSSBS-13162R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13162R-A647
Anti-FCN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Ficolin B is the designation in mouse and rat of a protein also known as L-ficolin, ficolin-2, collagen/fibrinogen domain-containing protein 2, serum lectin p35, EBP-37 or hucolin. Ficolin B is a 313 amino acid member of the ficolin lectin family. It is a secreted innate immunity pattern recognition molecule expressed in liver and plasma that forms a disulfide-linked homopolymer. This extensive N-terminal disulfide bridge formation can lead to a functional dodecamer polypeptide. Ficolin B binds to DNA ligands expressed by late apoptotic and necrotic cells to increase attachment and engulfment. Variation in ficolin B concentrations amongst individuals is associated with polymorphisms in the promoter and structural portion of the FCN2 gene. In patients with Beh鏴t's disease (BD), there exists a significant difference in allele frequency for FCN2 gene single nucleotide polymorphisms (SNPs) within the -557 and -64 promoter sites within HLA-B51 positive and HLA-B51 negative subgroups.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Ficolin 2/Ficolin B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité