Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WDFY1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13169R-A350
BOSSBS-13169R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13169R-A350
Anti-WDFY1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
WD-repeats are motifs that are found in a variety of proteins and are characterized by a conserved core of 40-60 amino acids that commonly form a tertiary propeller structure. While proteins that contain WD-repeats participate in a wide range of cellular functions, they are generally involved in regulatory mechanisms concerning chromatin assembly, cell cycle control, signal transduction, RNA processing, apoptosis and vesicular trafficking. WDFY1 (WD repeat and FYVE domain containing 1), also known as WDF1, FENS-1 or ZFYVE17, is a 410 amino acid protein that localizes to the early endosome and contains one FYVE-type zinc finger and seven WD repeats through which it may play a role in protein trafficking and signal transduction.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: WDFY1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité