Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WDFY1 + WDFY2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13169R-A750
BOSSBS-13169R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13169R-A750
Anti-WDFY1 + WDFY2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
WD-repeats are motifs that are found in a variety of proteins and are characterised by a conserved core of 40-60 amino acids that commonly form a tertiary propeller structure. While proteins that contain WD-repeats participate in a wide range of cellular functions, they are generally involved in regulatory mechanisms concerning chromatin assembly, cell cycle control, signal transduction, RNA processing, apoptosis and vesicular trafficking. WDFY1 positively regulates TLR3- and TLR4-mediated signaling pathways by bridging the interaction between TLR3 or TLR4 and TICAM1. WDFY1 Promotes TLR3/4 ligand-induced activation of transcription factors IRF3 and NF-kappa-B, as well as the production of IFN-beta and inflammatory cytokines. WDFY2 acts in an adapter protein-like fashion to mediate the interaction between the kinase PRKCZ and its substrate VAMP2 and increases the PRKCZ-dependent phosphorylation of VAMP2. WDFY2 positively regulates adipocyte differentiation, by facilitating the phosphorylation and thus inactivation of the anti-adipogenetic transcription factor FOXO1 by the kinase AKT1.

Type: Primary
Antigen: WDFY1 + WDFY2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/410
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité