Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BFSP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13172R
BOSSBS-13172REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-13172R
Anti-BFSP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Filensin, also referred to as CP94, CP95, or CP97, is an eye lens fiber, membrane-associated, cytoskeletal intermediate filament (IF) protein that is required for the assembly of beaded filaments, cytoskeletal networks that are necessary for the long-term maintenance of optical clarity. Phakinin copolymerizes with Filensin to make up the filamentous structures present in the beaded filaments. Filensin is also crucial for lens development since it regulates lens fiber cell shape conformation and lens transparency. Filensin contains a C-terminal non-α-helical domain that contributes in several ways to its function. The head domain of Filensin includes a di-arginine/aromatic amino acid motif that contains a potential protein kinase A phosphorylation site.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: BFSP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité