Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FKBP11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13176R-A750
BOSSBS-13176R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13176R-A750
Anti-FKBP11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The immunophilins are a highly conserved family of cis-trans peptidyl-prolyl isomerases that bind to and mediate the effects of immunosuppressive drugs, such as cyclosporin, FK506 and rapamycin. Immunophilins have also been implicated in protein folding and trafficking within the endoplasmic reticulum (ER). FKBP11 (FK506-binding protein 11), also known as FKBP19 or peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP11, is a 201 amino acid single-pass membrane protein belonging to the FKBP-type PPIase family, a group of proteins known to catalyze the folding of proline-containing polypeptides. Containing one PPIase FKBP-type domain, FKBP11 is expressed in secretory tissues such as pancreas, pituitary, stomach, lymph node and salivary gland, and is encoded by a gene that maps to human chromosome 12q13.12. FK506 and rapamycin are known to inhibit FKBP11?s peptidyl-prolyl isomerase activity.

Type: Primary
Antigen: FKBP11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 121-201/201
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité