Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FKBP25 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13178R
BOSSBS-13178REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13178R
Anti-FKBP25 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FKBP25 is a member of the immunophilin protein family. The immunophilins are a highly conserved family of cis-trans peptidyl-prolyl isomerases that bind to and mediate the effects of immunosuppressive drugs, such as cyclosporin, FK506 and rapamycin. They inhibit T-cell proliferation by interrupting two specific cytoplasmic signal transmission pathways. FKBP25 is localized in the nucleus and is expressed in the brain, testis, ovary, and spleen. It may influence immunoregulation and cerebellum development, as well as protein folding and trafficking in neurons. FKBP25 associates with transcriptional repressor protein YY1 and histone deaceltylases, HDAC1 and HDAC2. FKBP25 may contain several casein kinase II phosphorylation sites, which are believed to be important for cell growth regulation.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FKBP25
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité