Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FKBP8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13179R
BOSSBS-13179REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13179R
Anti-FKBP8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FKBP8 is an immunophilin family member lacking PPIase/arotamase activity that influences immunoregulation, protein folding and trafficking in neurons associated with memory function. The FKBPr38 form derives from a truncated ORF. Presenilin 1 and 2 form molecular complexes with梐nd promote degradation of桭KBPr38, and Bcl-2, and sequester these proteins in ER/Golgi, thereby inhibiting FKBPr38-mediated, ?secretase-independent, mitochondrial targeting of Bcl-2. FKBP8 present in the central nervous system can antagonize hedgehog (HH) signaling, where HH is critical for patterning and growth of many tissues in the developing embryo. Mouse FKBPr38 mRNA is present in neurons and glial cells and appears more pronounced in neurons associated with the hippocampal formation in adult mouse brains.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FKBP38/FKBP8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité