Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLNB Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13181R-FITC
BOSSBS-13181R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13181R-FITC
Anti-FLNB Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
This gene encodes a member of the filamin family. The encoded protein interacts with glycoprotein Ib alpha as part of the process to repair vascular injuries. The platelet glycoprotein Ib complex includes glycoprotein Ib alpha, and it binds the actin cytoskeleton. Mutations in this gene have been found in several conditions: atelosteogenesis type 1 and type 3; boomerang dysplasia; autosomal dominant Larsen syndrome; and spondylocarpotarsal synostosis syndrome. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different protein isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2009].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FLNB/Filamin 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité