Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13184R-A647
BOSSBS-13184R-A647EA 921 EUR InStock
BOSSBS-13184R-A647
Anti-FLT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for the cytokine FLT3LG and regulates differentiation, proliferation and survival of hematopoietic progenitor cells and of dendritic cells. Promotes phosphorylation of SHC1 and AKT1, and activation of the downstream effector MTOR. Promotes activation of RAS signaling and phosphorylation of downstream kinases, including MAPK1/ERK2 and/or MAPK3/ERK1. Promotes phosphorylation of FES, FER, PTPN6/SHP, PTPN11/SHP-2, PLCG1, and STAT5A and/or STAT5B. Activation of wild-type FLT3 causes only marginal activation of STAT5A or STAT5B. Mutations that cause constitutive kinase activity promote cell proliferation and resistance to apoptosis via the activation of multiple signaling pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FLT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité