Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FMN1/Formin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13185R-A680
BOSSBS-13185R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13185R-A680
Anti-FMN1/Formin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The temporal genetic hierarchy influencing normal limb development can deregulate and mediate mammalian developmental syndromes. In mice, the limb deformity (ld) locus influences normal limb development and gives rise to alternative mRNAs that can translate into a family of proteins known as formins. Formins play a crucial role in cytoskeletal reorganization by influencing Actin filament assembly. Formins co-localize with the actin cytoskeleton and can translocate into the cell cytosol and into the nucleus in an HGF-dependent manner. Vertebrate nuclear formins can control polarizing activity in limb buds through establishment of a Sonic hedgehog/FGF-4 feedback loop. Deficiency mutations at the mammalian ld locus lead to profound developmental defects in limb and kidney formation. The human Formin 1 and 2 genes map to chromosome 15q13.3 and 1q43, respectively.

Type: Primary
Antigen: FMN1/Formin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 651-750/1419
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité