Anti-FMO5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-13187R-A680
BOSSBS-13187R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13187R-A680
Anti-FMO5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
In contrast with other forms of FMO it does not seem to be a drug-metabolizing enzyme.
Type: Primary
Antigen: FMO5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 251-350/533
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité