Anti-IL-5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-1318R-A750
BOSSBS-1318R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1318R-A750
Anti-IL-5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Factor that induces terminal differentiation of late-developing B-cells to immunoglobulin secreting cells.
Type: Primary
Antigen: IL-5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 56-132/132
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité