Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PRPF40A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13190R-A647
BOSSBS-13190R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13190R-A647
Anti-PRPF40A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Fas ligand associated factor 1; Fas ligand-associated factor 1; FBP 11; FBP11; FLAF 1; FLAF1; FNBP 3; Formin binding protein 11; Formin binding protein 3; Formin-binding protein 11; Formin-binding protein 3; HIP-10; HIP10; Huntingtin interacting protein A; Huntingtin interacting protein HYPA; Huntingtin yeast partner A; Huntingtin-interacting protein 10; Huntingtin-interacting protein A; HYPA; NY REN 6; NY REN 6 antigen; PR40A_HUMAN; Pre mRNA processing factor 40 homolog A; Pre-mRNA-processing factor 40 homolog A; PRP40 pre mRNA processing factor 40 homolog A (S cerevisiae); PRP40 pre mRNA processing factor 40 homolog A (yeast); PRP40 pre mRNA processing factor 40 homolog A; PRPF 40A; PRPF40A; Renal carcinoma antigen NY-REN-6.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PRPF40A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité