Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FNDC3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13191R-A488
BOSSBS-13191R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13191R-A488
Anti-FNDC3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
FNDC3A is a 1,134 amino acid protein that belongs to the FNDC3 family of proteins. FNDC3A contains an N-terminal proline-rich region, nine fibronectin type-III domains (none of which contain an RGD sequence) and a hydrophobic C-terminal transmembranous helix. Expressed in a wide variety of tissues, FNDC3A localizes to Golgi vesicles and to the developing acrosome of spermatids. FNDC3A is believed to function in glycosaminoglycan and collagen synthesis. In mice, a mutation in the gene encoding FNDC3A causes male sterility due to defective adhesion between Sertoli cells and spermatids in the seminiferous epithelium. This suggests that FNDC3A plays an important role in spermatogenesis, possibly mediating or maintaining the adhesion between Sertoli cells and spermatids.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FNDC3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité