Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-FNDC4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13192R
BOSSBS-13192REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13192R
Anti-FNDC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Fibronectins are multi-domain glycoproteins that bind to a variety of substances including collagen, actin, heparin, DNA, fibrin and fibronectin receptors. They are involved in a diverse array of important functions such as blood coagulation, wound healing, cell adhesion, cell differentiation and migration. FNDC4 (Fibronectin type III domain-containing protein 4), also known as FRCP1 (Fibronectin type III repeat-containing protein 1), is a 234 amino acid membrane protein that contains one fibronectin type-III domain, which serves as a binding site for DNA, heparin or the cell surface. The gene encoding FNDC4 is localized to human chromosome two, which houses over 1,400 genes and comprises nearly 8% of the human genome.

WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FNDC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité