Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOSB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13198R-A350
BOSSBS-13198R-A350EA 921 EUR InStock
BOSSBS-13198R-A350
Anti-FOSB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The v-Fos oncogene was initially identified as the transforming gene of two independent murine osteosarcoma virus isolates and an avian nephroblastoma virus. The cellular homolog, c-Fos, encodes a nuclear phosphoprotein that is rapidly and transiently induced by a variety of agents and functions as a transcriptional regulator for several genes. In contrast to c-Jun proteins, which form homo- and heterodimers which bind to specific DNA TPA response elements (TREs), c-Fos proteins are only active as heterodimers with members of the Jun gene family. Murine Fos B encodes a nuclear protein of 338 amino acids which has 70% homology with c-Fos, exhibits similar kinetics of expression as c-Fos and forms heterodimers with both c-Jun and Jun B which bind to TRE DNA response elements. Functional homologs of c-Fos and Fos B include Fra-1 and Fra-2 genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FosB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité