Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1319R-A647
BOSSBS-1319R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1319R-A647
Anti-MAPK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Atypical MAPK protein. Phosphorylates microtubule-associated protein 2 (MAP2) and MAPKAPK5. The precise role of the complex formed with MAPKAPK5 is still unclear, but the complex follows a complex set of phosphorylation events: upon interaction with atypical MAPKAPK5, ERK4/MAPK4 is phosphorylated at Ser-186 and then mediates phosphorylation and activation of MAPKAPK5, which in turn phosphorylates ERK4/MAPK4. May promote entry in the cell cycle (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPK4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité