Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXH1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13202R-FITC
BOSSBS-13202R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13202R-FITC
Anti-FOXH1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Xenopus winged-helix factor, xFAST-1 (forkhead activin signal transducer-1) is a transcription factor that forms a complex with the receptor-regulated Smad protein, Smad2, and directly binds to activin response elements on DNA (1,2). The human homolog FAST-1 and the corresponding mouse homolog, designated FAST-2, share significant sequence homology with xFAST-1, including a conserved N-terminal forkhead domain that consists of 110 amino acid residues and is essential for binding DNA and regulating transcription in embryogenesis, in tumorigenesis and in the maintenance of differentiated cell states (3,4). FAST-1 and FAST-2 also contain a distinct C-terminal Smad interaction domain that is required for the association with various Smad proteins, including Smad2, Smad3 and Smad4 (3,5). Expression of FAST-1 and FAST-2 is predominantly observed during early development, with lower levels detected in adult tissues (6,7). FAST-1 and FAST-2 mediated DNA binding is attenuated by both TFGß and activin, indicating that these FAST proteins mediate TFGß induced signal transduction (3).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FOXH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité